1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
OR22346-100G
APOSOR22346-100GEA 191 CHF
APOSOR22346-100G
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Melting Pt: 68…70 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00014570
CAS-Nummer: 19012-03-4