Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 87 CHF
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Melting Pt: 223…225 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216477
CAS-Nummer: 16732-57-3