4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22177-1G
OR22177-2.5G
OR22177-5G
OR22177-10G
APOSOR22177-1GEA
205
CHF
APOSOR22177-1G
APOSOR22177-2.5G
APOSOR22177-5G
APOSOR22177-10G
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₅S MW: 218,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035961 CAS-Nummer: 616-84-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)