3-Brom-2-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2214-5G OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA 34.8 CHF
APOSOR2214-5G APOSOR2214-25G
3-Brom-2-nitroanilin 98%
3-Brom-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08063248
CAS-Nummer: 7138-15-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III