7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene
OR22121-25G OR22121-5G
APOSOR22121-25GEA 34.8 CHF
APOSOR22121-25G APOSOR22121-5G
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₆N₄O
MW: 150,14 g/mol
Melting Pt: 280…283 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005555
CAS-Nummer: 2503-56-2
EINECS: 219-706-7