2,6-Dibromanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 248 CHF
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromanilin 98%
2,6-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Siedepunkt: 262…264 °C
Melting Pt: 79…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007638
CAS-Nummer: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III