3-Hydroxy-4-iodbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22116-1G OR22116-5G
APOSOR22116-1GEA 52.2 CHF
APOSOR22116-1G APOSOR22116-5G
3-Hydroxy-4-iodbenzaldehyd 98%
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO₂
Melting Pt: 126…128 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00114697
CAS-Nummer: 135242-71-6