2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22114-1G OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA 369 CHF
APOSOR22114-1G APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114693
CAS-Nummer: 72301-65-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III