Pyrrolidine-2-thione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22113-1G OR22113-5G
APOSOR22113-1GEA 114 CHF
APOSOR22113-1G APOSOR22113-5G
Pyrrolidine-2-thione
Pyrrolidine-2-thione
Formel: C₄H₇NS
Melting Pt: 110…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049351
CAS-Nummer: 2295-35-4