Diphenylcyclopropenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
OR22091-1G OR22091-5G OR22091-10G
APOSOR22091-1GEA 26.2 CHF
APOSOR22091-1G APOSOR22091-5G APOSOR22091-10G
Diphenylcyclopropenon
Diphenylcyclopropenone
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Melting Pt: 118…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001311
CAS-Nummer: 886-38-4
EINECS: 212-948-4