3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22087-25G
OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA
332
CHF
APOSOR22087-25G
APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ MW: 220,31 g/mol Melting Pt: 114…117 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001647 CAS-Nummer: 3383-21-9 EINECS: 222-189-0 |