4'-Isobutylacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
p-Isobutylacetophenone
OR22079-250G
OR22079-50G
APOSOR22079-250GEA
375
CHF
APOSOR22079-250G
APOSOR22079-50G
4'-Isobutylacetophenon 97%
4'-Isobutylacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆O MW: 176,26 g/mol Siedepunkt: 107 °C/2mmHg Dichte: 0.952 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 40 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00027393 CAS-Nummer: 38861-78-8 EINECS: 254-159-8 UN: 1224 ADR: 3,III |