Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22056-100G OR22056-500G
APOSOR22056-100GEA 0 CHF
APOSOR22056-100G APOSOR22056-500G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid 98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid
Formel: C₁₂H₁₀O₂S
Melting Pt: 151…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002349
CAS-Nummer: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II