(±)-Ethyl-2-brompropionat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 627 CHF
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-Ethyl-2-brompropionat
(±)-Ethyl-2-brompropionat
Formel: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 156…160 °C
Dichte: 1.394 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000144
CAS-Nummer: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II