2,2-Dimethylglutarsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 26.2 CHF
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
2,2-Dimethylglutarsäure
2,2-Dimethylglutarsäure
Formel: C₇H₁₂O₄
Siedepunkt: 200 °C
Melting Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004197
CAS-Nummer: 681-57-2