1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2',4'-Dihydroxy-2-methoxyacetophenone
OR22032-1G OR22032-500MG
APOSOR22032-1GEA 369 CHF
APOSOR22032-1G APOSOR22032-500MG
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100481
CAS-Nummer: 57280-75-8