4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR22010-1G
OR22010-250MG
APOSOR22010-1GEA
69.6
CHF
APOSOR22010-1G
APOSOR22010-250MG
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,1600 g/mol Melting Pt: 129…131 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00100636 CAS-Nummer: 2476-29-1 |