4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22002-1G OR22002-5G
APOSOR22002-1GEA 303 CHF
APOSOR22002-1G APOSOR22002-5G
4-Chlor-6-methoxy-2-methylchinolin
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,660 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093863
CAS-Nummer: 50593-73-2