Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
OR2199-5G
APOSOR2199-5GEA 73.1 CHF
APOSOR2199-5G
Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat
Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat
Formel: C₈H₆ClIO₂
MW: 296,49 g/mol
Melting Pt: 41…43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673018
CAS-Nummer: 289039-85-6