2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21984-100MG OR21984-1G
APOSOR21984-100MGEA 34.8 CHF
APOSOR21984-100MG APOSOR21984-1G
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyd
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,1852 g/mol
Melting Pt: 97…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100646
CAS-Nummer: 79950-42-8