2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21965-1G OR21965-5G
APOSOR21965-1GEA 105 CHF
APOSOR21965-1G APOSOR21965-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Melting Pt: 72…75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100006
CAS-Nummer: 103788-65-4
EINECS: 452-560-4