1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 26.2 CHF
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 98%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Formel: C₁₄H₁₈N₂
Siedepunkt: 144…145 °C/7mmHg
Melting Pt: 49…51 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003920
CAS-Nummer: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6