4-Pentylbenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amylbenzoic acid, 4-n-Pentylbenzoic acid, 4-Pentylbenzoic acid
OR21922-25G OR21922-5G
APOSOR21922-25GEA 43.6 CHF
APOSOR21922-25G APOSOR21922-5G
4-Pentylbenzoesäure 97%
4-Pentylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 261 °C
Melting Pt: 87…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002572
CAS-Nummer: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9