3-Amino-2-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Nitro-3-pyridylamine, 2-Nitropyridin-3-amine, 2-Nitropyridin-3-ylamine
OR21871-100G
APOSOR21871-100GEA 230 CHF
APOSOR21871-100G
3-Amino-2-nitropyridin 98%
3-Amino-2-nitropyridine
Formel: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 191…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044102
CAS-Nummer: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9