Methyl-3-isochinolincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21830-1G
OR21830-5G
APOSOR21830-1GEA
66.2
CHF
APOSOR21830-1G
APOSOR21830-5G
Methyl-3-isochinolincarboxylat
Methyl-3-isochinolincarboxylat
Formel:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187,2000 g/mol Melting Pt: 84…88 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075138 CAS-Nummer: 27104-73-0 |