3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21805-1G OR21805-250MG OR21805-500MG OR21805-5G
APOSOR21805-1GEA 408 CHF
APOSOR21805-1G APOSOR21805-250MG APOSOR21805-500MG APOSOR21805-5G
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
3,4-Dimethyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
Formel: C₆H₉NO
MW: 111,14 g/mol
Melting Pt: 119…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00111570
CAS-Nummer: 4030-22-2