5-Chlor-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
OR21760-100G
OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA
133
CHF
APOSOR21760-100G
APOSOR21760-500G
5-Chlor-o-anisidin 98%
5-Chlor-o-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO MW: 157,6 g/mol Siedepunkt: 135 °C/8mmHg Melting Pt: 79…84 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007777 CAS-Nummer: 95-03-4 EINECS: 202-385-2 UN: 2233 ADR: 6.1,III |