4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21746-1G
OR21746-250MG
OR21746-500MG
APOSOR21746-1GEA
456
CHF
APOSOR21746-1G
APOSOR21746-250MG
APOSOR21746-500MG
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel:
C₆H₇ClN₂O₂ MW: 174,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067854 CAS-Nummer: 14628-57-0 |