2-(Phenylthio)nicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21698-1G
OR21698-25G
OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA
105
CHF
APOSOR21698-1G
APOSOR21698-25G
APOSOR21698-5G
2-(Phenylthio)nicotinsäure
2-(Phenylthio)nicotinsäure
Formel:
C₁₂H₉NO₂S Melting Pt: 165…167 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052110 CAS-Nummer: 35620-72-5 |