3-Chlor-5-iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2165-1G
OR2165-5G
OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA
26.2
CHF
APOSOR2165-1G
APOSOR2165-5G
APOSOR2165-25G
3-Chlor-5-iodbenzoesäure 98%
3-Chlor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄ClIO₂ MW: 282,46 g/mol Melting Pt: 190…191 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00672966 CAS-Nummer: 289039-25-4 |