2-Brombenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2159-100G OR2159-25G OR2159-5G
APOSOR2159-100GEA 0 CHF
APOSOR2159-100G APOSOR2159-25G APOSOR2159-5G
2-Brombenzylamin Hydrochlorid 97%
2-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012853
CAS-Nummer: 5465-63-4