(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(2-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
OR2153-100G OR2153-10G OR2153-25G
APOSOR2153-100GEA 653 CHF
APOSOR2153-100G APOSOR2153-10G APOSOR2153-25G
(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
(2-Brom-5-chlorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,4900 g/mol
Melting Pt: 101…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153890
CAS-Nummer: 81682-38-4