2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR2152-1G OR2152-250MG
APOSOR2152-1GEA 151 CHF
APOSOR2152-1G APOSOR2152-250MG
2-Methyl-2H-indazol-4-amine 95%
2-Methyl-2H-indazol-4-amine
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147.1800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870044
CAS-Nummer: 82013-51-2