1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2151-1G
OR2151-250MG
APOSOR2151-1GEA
126
CHF
APOSOR2151-1G
APOSOR2151-250MG
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formel:
C₈H₉N₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09870041 CAS-Nummer: 77894-69-0 |