6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21501-25G OR21501-5G
APOSOR21501-25GEA 418 CHF
APOSOR21501-25G APOSOR21501-5G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
Formel: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,12 g/mol
Melting Pt: 199…200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052030
CAS-Nummer: 27372-38-9