3-Chlor-6-methoxypyridazin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21479-100G
APOSOR21479-100GEA
94
CHF
APOSOR21479-100G
3-Chlor-6-methoxypyridazin 97+%
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Formel:
C₅H₅ClN₂O MW: 144,56 g/mol Melting Pt: 84…92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006467 CAS-Nummer: 1722-10-7 EINECS: 217-019-7 |