3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
OR21475-1G
OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA
121
CHF
APOSOR21475-1G
APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
3,4-Dimethyl-o-phenylendiamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ MW: 136.2 g/mol Siedepunkt: 287 Melting Pt: 86…90 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051709 CAS-Nummer: 41927-01-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |