2-Cyano-N-methyl-acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 47.1 CHF
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Formel: C₄H₆N₂O
MW: 98,1000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090119
CAS-Nummer: 6330-25-2