4'-Amino-2'-methylacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21431-1G OR21431-250MG
APOSOR21431-1GEA 59.2 CHF
APOSOR21431-1G APOSOR21431-250MG
4'-Amino-2'-methylacetanilid
4'-Amino-2'-methylacetanilid
Formel: C₉H₁₂N₂O
Melting Pt: 141…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276633
CAS-Nummer: 56891-59-9