2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Phenylthio)nicotinonitrile
OR21429-10G OR21429-1G OR21429-5G
APOSOR21429-10GEA 520 CHF
APOSOR21429-10G APOSOR21429-1G APOSOR21429-5G
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
2-(Phenylsulphanyl)nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₈N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052659
CAS-Nummer: 35620-68-9