3,4,5-Tribrom-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,4,5-Tribromopyrazole
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 138 CHF
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribrom-1H-pyrazol 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formel: C₃HBr₃N₂
Melting Pt: 184…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040248
CAS-Nummer: 17635-44-8