2-Chlornicotinoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 230 CHF
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chlornicotinoylchlorid 97%
2-Chlornicotinoylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Siedepunkt: 98…100 °C/2mmHg
Melting Pt: 39…45 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051677
CAS-Nummer: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II