Thieno[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2141-1G OR2141-250MG OR2141-5G
APOSOR2141-1GEA 69.6 CHF
APOSOR2141-1G APOSOR2141-250MG APOSOR2141-5G
Thieno[2,3-c]pyridine
Thieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅NS
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01760492
CAS-Nummer: 272-12-8