4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
OR21385-25G OR21385-100G
APOSOR21385-25GEA 158 CHF
APOSOR21385-25G APOSOR21385-100G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006455
CAS-Nummer: 5157-08-4