4-Chloranthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
OR21298-500G
APOSOR21298-500GEA 112 CHF
APOSOR21298-500G
4-Chloranthranilsäure 98%
4-Chloroanthranilic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Melting Pt: 231…233 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007778
CAS-Nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5