5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Phenylpenta-2,4-dienoic acid
OR21264-25G
APOSOR21264-25GEA 184 CHF
APOSOR21264-25G
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
5-Phenyl-2,4-pentadienoic acid
Formel: C₆H₅CH=CHCH=CHCHCO₂H
MW: 174,20 g/mol
Melting Pt: 163…167 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014018
CAS-Nummer: 1552-94-9