1-Azaxanthone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5H-chromeno[2,3-b]pyridin-5-one
OR21226-1G OR21226-5G
APOSOR21226-1GEA 0 CHF
APOSOR21226-1G APOSOR21226-5G
1-Azaxanthone 97%
4-Azaxanthone
Formel: C₁₂H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052253
CAS-Nummer: 6537-46-8