2-(1-Piperidinyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(1-Piperidino)aniline
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 38.3 CHF
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)anilin
2-(1-Piperidinyl)anilin
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C/1mmHg
Melting Pt: 44…47 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047467
CAS-Nummer: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III