8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21112-1G OR21112-25G OR21112-5G
APOSOR21112-1GEA 115 CHF
APOSOR21112-1G APOSOR21112-25G APOSOR21112-5G
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin 98%
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
Formel: C₁₀H₁₃N
MW: 147,2200 g/mol
Siedepunkt: 255…257 °C/717mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218100
CAS-Nummer: 52601-70-4