4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21103-1G OR21103-5G OR21103-250MG
APOSOR21103-1GEA 79 CHF
APOSOR21103-1G APOSOR21103-5G APOSOR21103-250MG
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
4-Methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Melting Pt: 181…184 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024148
CAS-Nummer: 3967-01-9